Drukuj
Jednoczęściowe złączki PFA ze zintegrowanymi króćcami, S.C.A.T.
Dostawca: S.C.A.T.
107041 107042 107043 107905 107059 107061 107063
590-0525EA 399 PLN
590-0525 590-0526 590-0527 590-0611 554-1835 554-1837 554-1839
Jednoczęściowe złączki PFA ze zintegrowanymi króćcami, S.C.A.T.
Okucia i złącza
These PFA / PTFE fittings connect SCAT SafetyCaps and SafetyWasteCaps to ensure that capillaries and tubes are sealed tightly.
  • Made from PFA or PTFE
  • Available in different diameters and colours
  • Autoclavable
  • High flexibility
Suitable for SafetyCaps and SafetyWasteCaps.