Drukuj
VWR® Narzędzia do zaciskania do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR®
548-1377EA 3990 PLN
548-1377 548-1485 548-1376
VWR® Narzędzia do zaciskania do pomieszczeń czystych
Kapslownice i dekapslownice
Wykonane w całości ze stali nierdzewnej dla maksymalnej trwałości podczas sterylizacji na sucho lub autoklawowania.
  • Odporne na korozję i wysoką temperaturę, nie wymaga żadnej powłoki ochronnej na ochwyt lub głowicę zaciskową.
  • Odporność na wielokrotne sterylizacje w celu użytkowania w pomieszczeniach czystych, bez ryzyka uszkodzenia.
  • Regulowana siła zacisku i wysokość