Drukuj
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, klasa B, bursztynowe, bez kurka pośredniego, SILBERBRAND, BRAND
Dostawca: Brand
22316 22318
BRND22316EA 1290 PLN
BRND22316 BRND22318
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, klasa B, bursztynowe, bez kurka pośredniego, SILBERBRAND, BRAND
Biurety
Bursztynowe szkło borokrzemowe 5.4, klasa B.
  • Skalibrowany do TD, Ex
  • Krótkie znaki na głównych podziałkach, dla 25 ml zmniejszona odległość między znakami podziału
  • Automatyczne zerowanie, pośredni kranik do recyrkulacji resztek cieczy
25 ml: Granice błędu zgodne z klasą B, DIN EN ISO 385
50 ml: DIN EN ISO 385, klasa B
*Całkowita wysokość obejmuje wysokość butelki ze zbiornikiem.