Drukuj
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, z kurkiem pośrednim, SILBERBRAND
Dostawca: Brand
22336 22338
BRND22336EA 1740 PLN
BRND22336 BRND22338
Biurety automatyczne, wzór Pellet’a, z kurkiem pośrednim, SILBERBRAND
Biurety
Bursztynowe szkło borokrzemowe 5.4, klasa B.
  • Skalibrowany do TD, Ex
  • Automatyczne zerowanie, pośredni kranik do recyrkulacji pozostałości cieczy
Wersje 25 ml: Granice błędu zgodne z klasą B, DIN EN ISO 385
Wersje 50 ml: Klasa B, DIN EN ISO 385
* Zmniejszona odległość między znakami podziału.
Całkowita wysokość obejmuje butelkę.
Informacje do zamówienia: Butelki ze zbiornikiem należy zamawiać oddzielnie.