Drukuj
1-(Trimetylosililo)-1-propyn, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244481-5G 244481-25G
SIAL244481-5GEA 624 PLN
SIAL244481-5G SIAL244481-25G
1-(Trimetylosililo)-1-propyn, Sigma-Aldrich®
1-(Trimetylosililo)-1-propyn
Formuła: C₆H₁₂Si
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009271
Numer CAS: 6224-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-314-5