Drukuj
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143995-25G 143995-5G
SIAL143995-25GEA 501 PLN
SIAL143995-25G SIAL143995-5G
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Propargyl chloride
Formuła: C₃H₃Cl
Temp. Wrzenia: 58 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Numer MDL: MFCD00000980
Numer CAS: 624-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-856-9
Jednostka: 3286
ADR: 3,I