Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17966.03
L17966.06
L17966.03EA
200
PLN
L17966.03
L17966.06
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥97%
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 374564-34-8
Molecular Formula: C6H4BBrF3K
Formula Weight: 262.91
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD02093977
Formuła:
C₆H₄BBrF₃K Temp. topnienia: 178…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093977 Numer CAS: 374564-34-8 |