Sól potasowa 4-metylofenylotrifluoroboranu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17604.03
L17604.06
L17604.03EA
379
PLN
L17604.03
L17604.06
Sól potasowa 4-metylofenylotrifluoroboranu ≥98%
Sól potasowa 4-metylofenylotrifluoroboranu
Purity: 98%
CAS No.: 216434-82-1
Molecular Formula: C7H7BF3K
Formula Weight: 198.04
Melting Point:
Formuła:
C₇H₇BF₃K Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318171 Numer CAS: 216434-82-1 |