Fenylotrifluoroboran potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
L17568.03
L17568.06
L17568.03EA
283
PLN
L17568.03
L17568.06
Fenylotrifluoroboran potasu ≥98%
Fenylotrifluoroboran potasu
Purity: 98%
CAS No.: 153766-81-5
Molecular Formula: C6H5BF3K
Formula Weight: 184.00
Melting Point: 296-301°
Beilstein Reference: 7782070
Formuła:
C₆H₅BF₃K MW: 184.01 g/mol Temp. topnienia: 296…301 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318172 Numer CAS: 153766-81-5 |