Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexadecafluoroheptane
L16979.14
L16979.22
L16979.14EA
462
PLN
L16979.14
L16979.22
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) ≥98%
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów)
Purity: 98%
CAS No.: 335-57-9
Molecular Formula: C7F16
Formula Weight: 388.05
Refractive Index: 1.2650
Boiling Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00040339
Formuła:
C₇F₁₆ Temp. Wrzenia: 80…82 °C Gęstość: 1,720 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040339 Numer CAS: 335-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-392-1 |