1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol tech. 80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
L01554.06
L01554.14
L01554.06EA
416
PLN
L01554.06
L01554.14
1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol tech. 80%, Technical Grade
1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol
Purity: 80%
CAS No.: 433-27-2
Molecular Formula: C4H7F3O2
Formula Weight: 144.09
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.3430
Odour: Odourless
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 906797
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00000441
Formuła:
C₄H₇F₃O₂ MW: 144.09 g/mol Temp. Wrzenia: 104…106 °C Gęstość: 1.230 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000441 Numer CAS: 433-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-087-6 Jednostka: 1989 ADR: 3 III |