3-Fenylo-1-propyn ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Propynylbenzene
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
1160
PLN
H53500.06
H53500.14
3-Fenylo-1-propyn ≥97% stabilised
3-Fenylo-1-propyn
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Formuła:
C₉H₈ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 75 °C (20 mmHg) Gęstość: 0.934 Temp. Zapłonu: 52 °C (126 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134431 Numer CAS: 10147-11-2 Jednostka: 3295 ADR: 3 III |