Prop-2-ynyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2450-71-7
Molecular Formula: C3H5N
Formula Weight: 55.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.449
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 773681
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008198
Formuła:
C₃H₅N Temp. Wrzenia: 83 °C Gęstość: 0,86 Temp. Zapłonu: 6 °C (43 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008198 Numer CAS: 2450-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 219-513-8 Jednostka: 3286 ADR: 3,II |