cis-3-Heksen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(Z)-3-Hexene
H53485.06
H53485.14
H53485.06EA
736
PLN
H53485.06
H53485.14
cis-3-Heksen ≥97%
cis-3-Heksen
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Temp. Wrzenia: 66…68 °C Gęstość: 0.681 Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085300 Numer CAS: 7642-09-3 ADR: 3 II |