Propiolamid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52319.MD
H52319.03
H52319.06
H52319.MDEA
582
PLN
H52319.MD
H52319.03
H52319.06
Propiolamid 96%
Propiolamid
Purity: 96%
CAS No.: 7341-96-0
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.06
MDL No.: MFCD04035573
Formuła:
C₃H₃NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04035573 Numer CAS: 7341-96-0 |