Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
H28758.06
H28758.03
H28758.06EA
1850
PLN
H28758.06
H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96%
CAS No.: 912350-00-6
Molecular Formula: C6H4BF3IK
Formula Weight: 309.90
Melting Point: 297-299°
MDL No.: MFCD09800738
Formuła:
C₆H₄BF₃IK MW: 309.91 g/mol Temp. topnienia: 297…299 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09800738 Numer CAS: 912350-00-6 |