Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27384.06
H27384.03
H27384.06EA
1520
PLN
H27384.06
H27384.03
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Purity: 95%
CAS No.: 192863-36-8
Molecular Formula: C7H7BF3KO
Formula Weight: 214.04
Melting Point:
Formuła:
C₇H₇BF₃KO Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112717 Numer CAS: 192863-36-8 |