2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
H26206.03
H26206.09
H26206.03EA
236
PLN
H26206.03
H26206.09
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 875664-27-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Refractive Index: 1.503
Formuła:
C₇H₄BrF₄N MW: 258.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973756 Numer CAS: 875664-27-0 Numer WE (dawny EINECS): None Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |