ω-Bromo-2-hydroksyacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
B25722.06
B25722.14
B25722.06EA
685
PLN
B25722.06
B25722.14
ω-Bromo-2-hydroksyacetofenon ≥97%
ω-Bromo-2-hydroksyacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 2491-36-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 45-47°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD01727570
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 Temp. topnienia: 45…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01727570 Numer CAS: 2491-36-3 Jednostka: 3263 ADR: 8 II |