4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24469.06
B24469.14
B24469.06EA
519
PLN
B24469.06
B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 18640-58-9
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2050098
Formuła:
C₈H₆BrNO₃ Temp. topnienia: 117…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016985 Numer CAS: 18640-58-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-469-6 |