Tiocyjanian kobaltu(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23460.30
B23460.09
B23460.18
B23460.30EA
5680
PLN
B23460.30
B23460.09
B23460.18
Tiocyjanian kobaltu(II) ≥98%
Tiocyjanian kobaltu(II)
Purity: 98+%
CAS No.: 3017-60-5
Molecular Formula: C2CoN2S2
Formula Weight: 175.10
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010937
Formuła:
C₂CoN₂S₂ Gęstość: 1,955 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010937 Numer CAS: 3017-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-156-8 ADR: 9,III |