ß-Propiolakton ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 57-57-8
Molecular Formula: C3H4O2
Formula Weight: 72.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.146
Refractive Index: 1.4130
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 161-163°
Merck Reference: 14,7820
UN No.: 3382
MDL No.: MFCD00005169
Formuła:
C₃H₄O₂ Temp. Wrzenia: 161…163 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,146 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005169 Numer CAS: 57-57-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-340-1 Jednostka: 3382 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,7820 |