1,4-Heksadien cis- and trans-mixture ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20060.06
B20060.14
B20060.06EA
565
PLN
B20060.06
B20060.14
1,4-Heksadien cis- and trans-mixture ≥99%
1,4-Heksadien
Purity: 99%
CAS No.: 592-45-0
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1731889
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00009298
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 64…66 °C Gęstość: 0,710 Temp. Zapłonu: –26 °C (–15 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009298 Numer CAS: 592-45-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-756-8 Jednostka: 2458 ADR: 3,II |