1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
A18369.06
A18369.14
A18369.22
A18369.06EA
484
PLN
A18369.06
A18369.14
A18369.22
1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol tech. 90%, Technical Grade
1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol
Purity: 90%
CAS No.: 431-46-9
Molecular Formula: C3H5F3O2
Formula Weight: 130.07
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3330
Boiling Point: 96°
Beilstein Reference: 1737758
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00013572
Formuła:
C₃H₅F₃O₂ MW: 130.07 g/mol Temp. Wrzenia: 96 °C Gęstość: 1.360 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013572 Numer CAS: 431-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-072-4 Jednostka: 3271 ADR: 3 III |