Eter fenylowo-propargilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18272.03
A18272.06
A18272.14
A18272.03EA
312
PLN
A18272.03
A18272.06
A18272.14
Eter fenylowo-propargilowy ≥98%
Eter fenylowo-propargilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Formuła:
C₉H₈O Temp. Wrzenia: 89…90 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,030 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) |
Numer MDL:
MFCD00048107 Numer CAS: 13610-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-095-5 |