trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
A17531.06
A17531.14
A17531.22
A17531.06EA
212
PLN
A17531.06
A17531.14
A17531.22
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien ≥98%
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien
Purity: 98+%
CAS No.: 538-81-8
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
Boiling Point: 350°/720mm
Beilstein Reference: 1905937
Merck Reference: 14,3320
MDL No.: MFCD00004791
Formuła:
C₁₆H₁₄ MW: 206.29 g/mol Temp. Wrzenia: 350 °C (720 mmHg) Temp. topnienia: 151…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004791 Numer CAS: 538-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-952-6 |