4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
A17110.14
A17110.22
A17110.14EA
546
PLN
A17110.14
A17110.22
4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion ≥98%
4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion
Purity: 98+%
CAS No.: 326-06-7
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1875083
MDL No.: MFCD00000425
Formuła:
C₁₀H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 224 °C Temp. topnienia: 37…40 °C Gęstość: 1,113 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000425 Numer CAS: 326-06-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-307-8 |