Propagyl bromide ≥80% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Bromopropyne
Stabilizacja:
Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
A16580.ADEA
401
PLN
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
Propagyl bromide ≥80% stabilised
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7
Molecular Formula: HC≡CCH2Br
Formula Weight: 118.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: -61°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 605309
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000241
Formuła:
C₃H₃Br Temp. Wrzenia: 88…90 °C Temp. topnienia: –61 °C Gęstość: 1,335 Temp. Zapłonu: 3 °C (37 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000241 Numer CAS: 106-96-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-447-1 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |