4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
A14319.14
A14319.06
A14319.14EA
1860
PLN
A14319.14
A14319.06
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 77811-44-0
Molecular Formula: C7H7BrN2O2
Formula Weight: 231.06
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 3530524
Formuła:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231.05 g/mol Temp. topnienia: 143…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052919 Numer CAS: 77811-44-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |