4'-Phenoxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12392.14
A12392.22
A12392.06
A12392.14EA
907
PLN
A12392.14
A12392.22
A12392.06
4'-Phenoxyacetophenone ≥98%
4'-Phenoxyacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 5031-78-7
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 325 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008744 Numer CAS: 5031-78-7 |