Heksahydrat siarczanu amonowo-kobaltowego(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium cobaltous sulphate hexahydrate, di-Ammonium cobalt (II) sulphate hexahydrate
A10627.14
A10627.22
A10627.36
A10627.14EA
314
PLN
A10627.14
A10627.22
A10627.36
Heksahydrat siarczanu amonowo-kobaltowego(II) ≥98%
Heksahydrat siarczanu amonowo-kobaltowego(II)
Purity: 98%
CAS No.: 13586-38-4
Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O
Formula Weight: 395.21 (287.13anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00151049
Formuła:
H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O MW: 395.23 g/mol Temp. topnienia: ∼ 120 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.902 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151049 Numer CAS: 13586-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-043-1 ADR: 9 III |