Drukuj
Eter fenylowo-propargilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43923.03 43923.06 43923.14
43923.03EA 306 PLN
43923.03 43923.06 43923.14
Eter fenylowo-propargilowy ≥97%
Eter fenylowo-propargilowy
Formuła: C₉H₈O
Temp. Wrzenia: 89…90 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1,030
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00048107
Numer CAS: 13610-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-095-5