Heksahydrat siarczanu amonowo-kobaltowego(II) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium cobaltous sulphate hexahydrate, di-Ammonium cobalt (II) sulphate hexahydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 13586-38-4
Molecular Formula: H8CoN2O8S2.6H2O
Formula Weight: 395.22 (287.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.902
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 120° dec.
Solubility: Soluble in water, Insoluble in alcohol
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00151049
As spectroscopic standard, cobalt plating, catalysis, ceramics
Formuła:
H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O MW: 395.23 g/mol Temp. topnienia: ∼ 120 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.902 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151049 Numer CAS: 13586-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-043-1 ADR: 9 III |