Chlorowodorek aminy propargilu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propargylamine hydrochloride, Prop-2-yn-1-amine hydrochloride
43775.03
43775.06
43775.03EA
277
PLN
43775.03
43775.06
Chlorowodorek aminy propargilu ≥95%
Chlorowodorek aminy propargilu
Purity: 95%
CAS No.: 15430-52-1
Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl
Formula Weight: 91.54
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012907
Formuła:
C₃H₆ClN MW: 91.54 g/mol Temp. topnienia: 179…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012907 Numer CAS: 15430-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-440-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 II |