Siarczan kobaltu(III) hydrat (≥20,8% Co)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobaltous sulphate hydrate, Cobalt sulphate hydrate
11340.30
11340.A1
11340.30EA
773
PLN
11340.30
11340.A1
Siarczan kobaltu(III) hydrat (≥20,8% Co)
Siarczan kobaltu(III) hydrat
CAS No.: 60459-08-7
Molecular Formula: CoO4S.xH2O
Formula Weight: 154.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red-orange
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol
MDL No.: MFCD00149657
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
Formuła:
CoO₄S·H₂O MW: 173.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149657 Numer CAS: 60459-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-334-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,02510 |