Drukuj
Eter fenylowo-propargilowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392730050 392730250
ACRO392730050EA 309 PLN
ACRO392730050 ACRO392730250
Eter fenylowo-propargilowy 97+%
Eter fenylowo-propargilowy
Formuła: C₉H₈O
Temp. Wrzenia: 89…90 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00048107
Numer CAS: 13610-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-095-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %