Drukuj
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
382920010 382920050
ACRO382920010EA 121 PLN
ACRO382920010 ACRO382920050
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego 98%
Acetal dietylowy aldehydu propiolowego
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 137…139 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,894 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009237
Numer CAS: 10160-87-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-430-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %