Drukuj
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
346670010 346670050
ACRO346670010EA 227 PLN
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
2,4-Hexadiene
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –8 °C
Numer MDL: MFCD00009297
Numer CAS: 592-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-757-3
Jednostka: 2458
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %