Drukuj
ß-Propiolakton 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
269040050 269040250 269041000 269045000
ACRO269040050EA 936 PLN
ACRO269040050 ACRO269040250 ACRO269041000 ACRO269045000
ß-Propiolakton 98%, czysty
ß-Propiolakton
Formuła: C₃H₄O₂
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,146 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005169
Numer CAS: 57-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-340-1
Jednostka: 3382
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %