Drukuj
1-(Trimetylosililo)-1-propyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 203 PLN
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimetylosililo)-1-propyn 98%
1-(Trimetylosililo)-1-propyn
Formuła: C₆H₁₂Si
MW: 112.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 99…100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009271
Numer CAS: 6224-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-314-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %