1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
139710050
139710250
ACRO139710050EA
338
PLN
ACRO139710050
ACRO139710250
1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol 90%
1-Etoksy-2,2,2-trifluoroetanol
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |