Drukuj
Propagyl bromide 80% (w/w) stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131480500 131482500 131480010
ACRO131480500EA 296 PLN
ACRO131480500 ACRO131482500 ACRO131480010
Propagyl bromide 80% (w/w) stabilised
Propagyl bromide
Formuła: C₃H₃Br
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000241
Numer CAS: 106-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-447-1
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO