Drukuj
Chlorowodorek aminy propargilu   95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Propargylamine hydrochloride, Prop-2-yn-1-amine hydrochloride
131470010 131470100
ACRO131470010EA 232 PLN
ACRO131470010 ACRO131470100
Chlorowodorek aminy propargilu   95%
Chlorowodorek aminy propargilu  
Formuła: C₃H₆ClN
MW: 91.54 g/mol
Temp. topnienia: 175…182 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012907
Numer CAS: 15430-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-440-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %