Drukuj
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
117220250 117221000
ACRO117220250EA 468 PLN
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien 99%
trans,trans-1,4-Difenylo-1,3-butadien
Formuła: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Temp. topnienia: 151…154 °C
Numer MDL: MFCD00004791
Numer CAS: 538-81-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C