n-oktadekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 593-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3
Formula Weight: 254.50
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Crystalline mass/melt
Density: 0.782
Refractive Index: 1.4390
Odour: Odourless
Melting Point: 28°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00009007
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₆CH₃ Temp. Wrzenia: 317 °C Temp. topnienia: 28 °C Gęstość: 0,782 Temp. Zapłonu: 166 °C (330 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009007 Numer CAS: 593-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-790-3 |