n-Oktakozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42460.09
42460.18
42460.30
42460.09EA
248
PLN
42460.09
42460.18
42460.30
n-Oktakozan ≥99%
n-Oktakozan
Purity: 99%
CAS No.: 630-02-4
Molecular Formula: CH3(CH2)26CH3
Formula Weight: 394.77
Flash Point: 227°(441°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 440°
MDL No.: MFCD00009355
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₆CH₃ Temp. Wrzenia: 440 °C Temp. topnienia: 61…63 °C Gęstość: 0,8067 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 227 °C (441 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009355 Numer CAS: 630-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-125-7 |