Drukuj
n-nonan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
8.06838.0100EA 288 PLN
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
n-nonan for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-nonan
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₃
Temp. Wrzenia: 151 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009574
Numer CAS: 111-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-913-4
Jednostka: 1920
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -53 °C
Molar Mass 128.25 g/mol
Boiling Point 151 °C
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C