Drukuj
Biurety kompaktowe, Schellbach, SILBERBRAND/BRAND
Dostawca: Brand
13906 13903 13908
BRND13906EA 370 PLN
BRND13906 BRND13903 BRND13908
Biurety kompaktowe, Schellbach, SILBERBRAND/BRAND
Biurety
AR-GLAS®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Reduced distance between subdivision marks
Error limits according to class B.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385
Dodatkowe informacje: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip.