n-nonan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
A16177.0FEA
5080
PLN
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
n-nonan ≥99%
n-nonan
Purity: 99%
CAS No.: 111-84-2
Molecular Formula: C9H20
Formula Weight: 128.26
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4054
Melting Point: -53°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1696917
UN No.: 1920
MDL No.: MFCD00009574
Formuła:
H₃C(CH₂)₇CH₃ Temp. Wrzenia: 150…152 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0,718 Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009574 Numer CAS: 111-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-913-4 Jednostka: 1920 ADR: 3,III |