Drukuj
n-Nonadekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: N-nonadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
74158-1G 74158-5G
74158-1GEA 314 PLN
74158-1G 74158-5G
n-Nonadekan, Supelco®
n-Nonadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 329.7
Temp. topnienia: 32.5
Gęstość: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009012
Numer CAS: 629-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04de4ba35a4af2a5beef17009e6a5176edae15b&vid=6891660a5fcf1a7cf224756156004b5284d3e169&prid=web&clid=SAPDAM